Anti-INTS4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB75253-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB75253-100
Anti-INTS4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INTS4 (integrator complex subunit 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité