Anti-B2M Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2978Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB75853-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB75853-100
Anti-B2M Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2978Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B2M (beta-2-microglobulin)
Clonality: monoclonal
Clone: EP2978Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité