Anti-PRKD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1439Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB75878-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB75878-100
Anti-PRKD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1439Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKD1 (protein kinase D1)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1439Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité