Anti-PKA gamma (catalytic subunit) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2606Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB75991-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB75991-100
Anti-PKA gamma (catalytic subunit) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2606Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PKA gamma (catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: EP2606Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité