Anti-Sodium Potassium ATPase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1845Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76020-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB76020-100
Anti-Sodium Potassium ATPase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1845Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Sodium Potassium ATPase
Clonality: monoclonal
Clone: EP1845Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité