Anti-TUBA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1334Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76290-100EA 465 EUR InStock
ABCAAB76290-100
Anti-TUBA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1334Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TUBA (tubulin, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1334Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité