Anti-MAP2K1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2365Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76314-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB76314-100
Anti-MAP2K1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2365Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K1 (mitogen-activated protein kinase kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2365Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité