Anti-APP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1876Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76317-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB76317-100
Anti-APP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1876Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1876Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité