Anti-APOC2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76452-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB76452-100
Anti-APOC2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOC2 (apolipoprotein C-II)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité