Anti-KRT19 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1579Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76539-100EA 625 EUR InStock
ABCAAB76539-100
Anti-KRT19 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1579Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT19 (keratin 19)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1579Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité