Anti-DDX54 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76947-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB76947-100
Anti-DDX54 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDX54 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité