Anti-POLR3F Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB76951-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB76951-100
Anti-POLR3F Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLR3F (polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide F, 39 kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité