Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-136]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB77237-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB77237-100
Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-136]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA DR + HLA DP
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-136
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité