Anti-GJA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Connexin 43]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB78055-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB78055-50
Anti-GJA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Connexin 43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GJA1 (gap junction protein, alpha 1, 43kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: Connexin 43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité