Anti-TGF beta Receptor II Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0056-4F14]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB78419-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB78419-100
Anti-TGF beta Receptor II Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0056-4F14]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TGF beta Receptor II
Clonality: monoclonal
Clone: MM0056-4F14
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité