Anti-XRCC5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3467]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB79391-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB79391-100
Anti-XRCC5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3467]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: XRCC5 (X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5 (double-strand-break rejoining))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3467
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité