Anti-RPA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3472]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB79398-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB79398-100
Anti-RPA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3472]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPA1 (replication protein A1, 70kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3472
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité