Anti-NDUFAF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2796]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB79826-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB79826-100
Anti-NDUFAF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2796]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDUFAF1 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex I, assembly factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2796
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité