Anti-Myosin Light Chain 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB79935-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB79935-100
Anti-Myosin Light Chain 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myosin Light Chain 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité