Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal anti-BAX de lapin [clone : SP47]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB81083-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB81083-100
Anticorps monoclonal anti-BAX de lapin [clone : SP47]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : BAX (protéine X associée à BCL2)
Clonalité : Monoclonal
Clone : SP47
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité :

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité