Anti-Glycogen synthase 1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP852Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81230-100EA 625 EUR InStock
ABCAAB81230-100
Anti-Glycogen synthase 1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP852Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glycogen synthase 1
Clonality: monoclonal
Clone: EP852Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité