Anti-GRIN2B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1858Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81271-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB81271-100
Anti-GRIN2B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1858Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN2B (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1858Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité