Anti-ITGA4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1355Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81280-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB81280-100
Anti-ITGA4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1355Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA4 (integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1355Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité