Anti-CD34 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP373Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81289-100EA 600 EUR InStock
ABCAAB81289-100
Anti-CD34 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP373Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: EP373Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité