Anti-CTNNB1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1905Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81305-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB81305-100
Anti-CTNNB1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1905Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTNNB1 (catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1905Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité