Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody PE (Phycoerythrin)/Cy7® [clone: UCH-T1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB81992-50EA 260 EUR InStock
ABCAAB81992-50
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody PE (Phycoerythrin)/Cy7® [clone: UCH-T1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: UCH-T1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité