Anti-SLC10A2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB82170-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB82170-100
Anti-SLC10A2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC10A2 (solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité