Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-61]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB82389-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB82389-50
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: MEM-61]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD9 (CD9 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-61
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité