Anti-Hsp90 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: K3705]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB82522-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB82522-100
Anti-Hsp90 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: K3705]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hsp90 beta
Clonality: Monoclonal
Clone: K3705
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité