Anti-Macrophage inflammatory protein 5 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB83433-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB83433-50
Anti-Macrophage inflammatory protein 5 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Macrophage inflammatory protein 5
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité