Anti-DHPR alpha 1 Mouse monoclonal antibody [clone: S57-46]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB84814-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB84814-100
Anti-DHPR alpha 1 Mouse monoclonal antibody [clone: S57-46]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DHPR alpha 1
Clonality: Monoclonal
Clone: S57-46
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité