Anti-DOCK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3540C1a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB84866-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB84866-100
Anti-DOCK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3540C1a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DOCK7 (dedicator of cytokinesis 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 3540C1a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité