Anti-STK38L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3563C2a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB84873-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB84873-100
Anti-STK38L Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3563C2a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STK38L (serine/threonine kinase 38 like)
Clonality: monoclonal
Clone: 3563C2a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité