Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB84883-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB84883-100
Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDM5B (lysine (K)-specific demethylase 5B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité