Anti-Dopamine D2 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB85367-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB85367-100
Anti-Dopamine D2 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dopamine D2 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité