Anti-IgG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB86251-150EA 425 EUR InStock
ABCAAB86251-150
Anti-IgG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité