Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE1/AE3+5D3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB86734-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB86734-100
Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE1/AE3+5D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: monoclonal
Clone: AE1/AE3+5D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité