Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB86883-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB86883-100
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: monoclonal
Clone: OKT3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité