Anti-IKZF3 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB88513-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB88513-50
Anti-IKZF3 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IKZF3 (IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité