Anti-ZNF468 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB88862-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB88862-50
Anti-ZNF468 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF468 (zinc finger protein 468)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité