Anti-TNNT1 Mouse polyclonal antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB89641-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB89641-50
Anti-TNNT1 Mouse polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNNT1 (troponin T type 1 (skeletal, slow))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité