Anti-LIFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0455-9B23]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB89792-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB89792-50
Anti-LIFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0455-9B23]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LIFR (leukemia inhibitory factor receptor alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0455-9B23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité