Anti-PDCD1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB89828-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB89828-50
Anti-PDCD1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDCD1 (programmed cell death 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité