Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin) [clone: TP1/19]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91171-50EA 275 EUR InStock
ABCAAB91171-50
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin) [clone: TP1/19]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP4 (dipeptidyl-peptidase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: TP1/19
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité