Anti-CEACAM1 + CEACAM5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 4/3/17]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91213-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB91213-100
Anti-CEACAM1 + CEACAM5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 4/3/17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEACAM1 + CEACAM5
Clonality: monoclonal
Clone: 42828
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité