Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: TP1/40]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91255-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB91255-50
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: TP1/40]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAL (integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide))
Clonality: monoclonal
Clone: TP1/40
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité