Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: VJ1/20]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91296-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB91296-50
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: VJ1/20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD9 (CD9 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: VJ1/20
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité