Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: GRB1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91335-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB91335-100
Anti-HLA DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: GRB1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA DR
Clonality: monoclonal
Clone: GRB1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité