Anti-NDUFAF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91521-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB91521-100
Anti-NDUFAF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDUFAF2 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) complex I, assembly factor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité