Anti-TNNT2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3695]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB91605-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB91605-100
Anti-TNNT2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3695]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNNT2 (troponin T type 2 (cardiac))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3695
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité